Imprimer
2,7-Dibromo-9H-carbazole
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
467780010 467780050
467780010.EA 79.5 EUR
467780010. 467780050.
2,7-Dibromo-9H-carbazole
2,7-Dibromo-9H-carbazole
Formule: C₁₂H₇Br₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033507
Numéro CAS: 136630-39-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to beige powder and or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 230°C to 234°C