Imprimer
2-Phenylindene
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
467770010 467770050
467770010.EA 118 EUR
467770010. 467770050.
2-Phenylindene
2-Phenylindene
Formule: C₁₅H₁₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239514
Numéro CAS: 4505-48-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to light brown powder or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 165°C to 169°C