Imprimer
2-Methylindene
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methyl-1H-indene
467760010 467760050
467760010.EA 92.6 EUR
467760010. 467760050.
2-Methylindene
2-Methylindene
Formule: C₁₀H₁₀
Poids moléculaire: 130.1900 g/mol
Densité: 0.971
Point éclair: 76°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274253
Numéro CAS: 2177-47-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.5665 to 1.5675 (20°C, 589 nm)