Imprimer
Rilpivirine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
467720010 467722500
467720010.EA 1120 EUR
467720010. 467722500.
Rilpivirine
Rilpivirine
Formule: C₂₂H₁₈N₆
Point d'ébullition: 634°C (760mmHg)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11046372
Numéro CAS: 500287-72-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %