Imprimer
1,4-Benzenedimethanethiol
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
467610010 467610050
467610010.EA 143 EUR
467610010. 467610050.
1,4-Benzenedimethanethiol
1,4-Benzenedimethanethiol
Formule: C₈H₁₀S₂
Point d'ébullition: 156°C (16hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004872
Numéro CAS: 105-09-9
EINECS: 203-269-4
UN: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white powder, crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 40°C to 45°C