Tiapride hydrochloride
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide hydrochloride
Formule:
C₁₅H₂₄N₂O₄S·HCl Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00133861 Numéro CAS: 51012-33-0 EINECS: 256-908-4 Indice Merck: 13,09497 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white to almost white crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Solubility | (2.5g in 50 ml water) Clear colorless solution |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C) |