Imprimer
Topotecan hydrochloride hydrate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 9-[(dimethylamino)methyl]-10-hydroxy-(20S)-camptothecin hydrochloride hydrate, NSC-609669 hydrochloride hydrate, SKF-104864A hydrochloride hydrate, 10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione hydrochloride hydrate, Hycamptamine hydrochloride hydrate
467180010 467182500
467180010.EA 612 EUR
467180010. 467182500.
Topotecan hydrochloride hydrate 97%
Topotecan hydrochloride hydrate
Formule: C₂₃H₂₃N₃O₅·xHCl·yH₂O
Numéro MDL: MFCD28989044
Numéro CAS: 119413-54-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Loss on drying ≤14 %
Titration Argentometric ≤17.3 % (as HCl)