Imprimer
Palmatine chloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
467150010 467152500
467150010.EA 462 EUR
467150010. 467152500.
Palmatine chloride 97%
Palmatine chloride
Formule: C₂₁H₂₂ClNO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016656
Numéro CAS: 10605-02-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to yellow to orange crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤5 %