Imprimer
Glycocholic acid hydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
466790010 466790050
466790010.EA 76.8 EUR
466790010. 466790050.
Glycocholic acid hydrate
Glycocholic acid hydrate
Formule: C₂₆H₄₃NO₆·xH₂O
Numéro MDL: MFCD06408004
Numéro CAS: 1192657-83-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤8 %
Solubility (50 mg/ml in ethanol) Clear colorless to light yellow solution