Imprimer
4-Chloropyrimidine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
457280010 457280050
457280010.EA 132 EUR
457280010. 457280050.
4-Chloropyrimidine hydrochloride 97%
4-Chloropyrimidine hydrochloride
Formule: C₄H₃ClN₂·ClH
Poids moléculaire: 150.994 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11870807
Numéro CAS: 179051-78-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to brown powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %