Imprimer
Sodium alginate, viscosité moyenne
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide alginique sel de sodium
385770025 385770050 385772500 385775000
385770025.EA 542 EUR
385770025. 385770050. 385772500. 385775000.
Sodium alginate, viscosité moyenne
Sodium alginate
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081310
Numéro CAS: 9005-38-3
Indice Merck: 13,00238
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance almost white to yellow-brown powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15.0 % (100 mg, 105°C, 4 hrs)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Sulfated ash 30.0 % to 36.0 % (on dried substance)