Imprimer
Acide salicylique 99+%, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
385730010 385730050
385730010.EA 75.3 EUR
385730010. 385730050.
Acide salicylique 99+%, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Acide salicylique
Formule: (HO)C₆H₄CO₂H
Point d'ébullition: 211°C (20mmHg)
Point éclair: 157°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002439
Numéro CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white or colorless powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
Melting point 158°C to 161°C
Related substances ≤0.1 % (4-Hydroxybenzoic acid)