Imprimer
5-Phenyl-1,3-oxazole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
264220010 264220050
264220010.EA 125 EUR
264220010. 264220050.
5-Phenyl-1,3-oxazole 97%
5-Phenyl-1,3-oxazole
Formule: C9H7NO
Point d'ébullition: 261°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067074
Numéro CAS: 1006-68-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow to beige to brown low melting mass or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %