Imprimer
Polyvinylpyrrolidone K30, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215320010 215322500
215320010.EA 191 EUR
215320010. 215322500.
Polyvinylpyrrolidone K30, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Indice Merck: 13,07783
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white or yellowish-white powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Peroxides ≤400 ppm (type A as H2O2)
Nitrogen compounds (as N) 11.5 to 12.8 %
Viscosity 28 to 32 (expressed as K-value)