Imprimer
Acid red 1
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
198700050 198700250
198700050.EA 31.7 EUR
198700050. 198700250.
Acid red 1
Acid red 1
Formule: C₁₈H₁₅N₃O₈S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003954
Numéro CAS: 3734-67-6
EINECS: 223-098-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance red to brown to purple powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤10 %
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥250 lambda 503 - 509 nm, 0.02 g/l water