Imprimer
Argent nitrate 99+%, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
194050500 194052500
194050500.EA 333 EUR
194050500. 194052500.
Argent nitrate 99+%, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Point d'ébullition: 444°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 13,08591
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white transparant colorless crystalline powder or crystals
Titration with NH4SCN 99.0 to 100.5 %
Acidity/alkalinity Passes test
Appearance of solution (2 g in 50 ml water) Clear and colorless