Imprimer
2-Fluoroethylamine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
177000010 177000100
177000010.EA 52.5 EUR
177000010. 177000100.
2-Fluoroethylamine hydrochloride 97%
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Formule: C₂H₆FN·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008161
Numéro CAS: 460-08-2
EINECS: 207-302-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to light orange crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
Melting point 99°C to 103°C
Water ≤4 %