Imprimer
Acide (2E)-3-(1H-indol-3-yl)acrylique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): IAA, 3-(1-H-Indol-3-yl)-2-propenoic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)acrylic acid, 3-(3-Indolyl)acrylic Acid
122180010 122180050
122180010.EA 88.8 EUR
122180010. 122180050.
Acide (2E)-3-(1H-indol-3-yl)acrylique 98%
Acide (2E)-3-(1H-indol-3-yl)acrylique
Formule: C₁₁H₉NO₂
Poids moléculaire: 187.20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005633
Numéro CAS: 1204-06-4
EINECS: 214-872-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to beige powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 180°C to 190°C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %