Imprimer
4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
104180010 104180050
104180010.EA 50.6 EUR
104180010. 104180050.
4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide 98%
4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007881
Numéro CAS: 101-59-7
EINECS: 202-957-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 141°C to 145°C
Titration with HClO4 ≥97.5 %