Triiodure de bore ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
BI₃ Poids moléculaire: 391.52 g/mol Point d'ébullition: 210 Point de fusion: 43 |
Numéro MDL:
MFCD00036286 Numéro CAS: 13517-10-7 |