Imprimer
Thioacétamide 4% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1089602
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethanethioamide
85975.290EA 344 EUR
85975.290 85975.180 85975.260
Thioacétamide 4% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1089602
Thioacétamide
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: CH₃CSNH₂
Poids moléculaire: 75.13 g/mol
Point d'ébullition: ~100 °C (1013 hPa)
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008070
Numéro CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Indice Merck: 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM