Imprimer
Solution étalon de sélénium, 1 000 mg/L Se en dil. acide nitrique AVS étalon TITRINORM pour AAS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86709.260EA 61.1 EUR
86709.260 86709.180
Solution étalon de sélénium, 1 000 mg/L Se en dil. acide nitrique AVS étalon TITRINORM pour AAS
Étalons Étalons cationiques Standards de sélénium
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%