Imprimer
Potassium dichromate 106 g/L 0.36 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069501
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichromate de potassium
87716.260EA 293 EUR
87716.260 87716.180
Potassium dichromate 106 g/L 0.36 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069501
Potassium dichromate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: K₂Cr₂O₇
Poids moléculaire: 294.18 g/mol
Point d'ébullition: 500
Point de fusion: 398
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,07790