Imprimer
Selective Supplements
Marques : HIMEDIA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FD004-5X5VL FD006-5X5VL
HIMEFD004-5X5VLEA 145 EUR
HIMEFD004-5X5VL HIMEFD006-5X5VL
Selective Supplements
Milieux pour microbiologie Additifs et suppléments de microbiologie
Antibiotic supplement recommended for the selective isolation of various microorganisms.
  • Store at 2...8 °C