Imprimer
Solution étalon de manganèse, 1000 mg/L Mn en dil. acide nitrique AVS étalon TITRINORM pour AAS
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
86691.260EA 36 EUR
86691.260 86691.180
Solution étalon de manganèse, 1000 mg/L Mn en dil. acide nitrique AVS étalon TITRINORM pour AAS
Étalons Étalons cationiques Standards de manganèse
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%