Imprimer
Solution étalon d'or: 1000 mg/l Au dans acide chlorhydrique 2% AVS TITRINORM étalon pour SAA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86662.260EA 411.6 EUR
86662.260 86662.180
Solution étalon d'or: 1000 mg/l Au dans acide chlorhydrique 2% AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards d'or
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%