Imprimer
Colorant selon Wright pour la coloration microscopique, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ400
1.09278.0025 1.09278.1000
1.09278.0025EA 113 EUR
1.09278.0025 1.09278.1000
Colorant selon Wright pour la coloration microscopique, Sigma-Aldrich®
Colorant selon Wright
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082143
Numéro CAS: 68988-92-1
EINECS: 273-541-5
IVDLogo