Colorant selon Wright pour la coloration microscopique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
Densité:
0.8 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00082143 Numéro CAS: 68988-92-1 |