Imprimer
Colorant selon Wright, pur, certifié for microscopical staining
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
422640100 422640250 422641000
ACRO422640100EA 42.8 EUR
ACRO422640100 ACRO422640250 ACRO422641000
Colorant selon Wright, pur, certifié for microscopical staining
Colorant selon Wright
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082143
Numéro CAS: 68988-92-1
EINECS: 273-541-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
BSC Certification Passes