Imprimer
Vanadyle sulfate pentahydraté 17-23% (v/v)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxysulfate de vanadium pentahydraté
214841000 214840250
ACRO214841000EA 312 EUR
ACRO214841000 ACRO214840250
Vanadyle sulfate pentahydraté 17-23% (v/v)
Vanadyle sulfate pentahydraté
Formule: VOSO₄·5H₂O
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149933
Numéro CAS: 12439-96-2
EINECS: 248-652-7
UN: 2931
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue Moist crystalline powder or crystals
Degree of hydration ca. 5 moles water
Titration with KMnO4 17 to 23 % (V)
Iron (Fe) ≤600 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm