Oxyde d'aluminium et de strontium ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.5%
CAS No.: 12004-37-4
Molecular Formula: SrAl2O4
Formula Weight: 205.58
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 3.559
Appearance: Silver
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00054054
Formule:
Al₂O₄Sr Poids moléculaire: 205.58 g/mol Densité: 3.559 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054054 Numéro CAS: 12004-37-4 EINECS: 234-455-3 |