Imprimer
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Phosphate de disodium et de 4-nitrophényle hexahydraté, pNPP
400090-25 400090-5
CAYM400090-25EA 65.5 EUR
CAYM400090-25 CAYM400090-5
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Formule: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Poids moléculaire: 371.144 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066288
Numéro CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5