Imprimer
98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Phosphate de disodium et de 4-nitrophényle hexahydraté, pNPP
128860100 128860500
ACRO128860100EA 159 EUR
ACRO128860100 ACRO128860500
98+%
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Formule: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Poids moléculaire: 371.144 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066288
Numéro CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 27.5 to 31.0 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear
HPLC ≤0.1 % free 4-nitrophenol
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
UV at 245 nm A: ≤0.046
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g