Imprimer
97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Phosphate de disodium et de 4-nitrophényle hexahydraté, pNPP
A12310.06 A12310.14 A12310.22
A12310.06EA 66.7 EUR
A12310.06 A12310.14 A12310.22
97+%
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Substrate for alkaline and acid phosphatase determinations.
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate is a chromogenic substrate used in the determination of acid and alkaline phosphatases.
Formule: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Poids moléculaire: 371.144 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066288
Numéro CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5