N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 29836-26-8
Molecular Formula: C14H28O6
Formula Weight: 292.37
Melting Point: 103-104°
Beilstein Reference: 84118
Optical Rotation: -31° (c=2 in methanol)
Formule:
C₁₄H₂₈O₆ Point de fusion: 103…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063288 Numéro CAS: 29836-26-8 EINECS: 249-887-8 |