Imprimer
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
494459-1 494459-25 494459-5 494459-100GM
494459-1EA 169 EUR
494459-1 494459-25 494459-5 494459-100GM
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside, Millipore®
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Formule: C₁₄H₂₈O₆
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8