Sodium aluminate, tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dioxyde d'aluminium et de sodium, Oxyde d'aluminium et de sodium
CAS No.: 1302-42-7
Molecular Formula: Al2O3.Na2O
Formula Weight: 163.94
Physical Form: Crystalline
Density: 1.52
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Solubility: Insoluble in alcohol, soluble in water
UN No.: 2812
MDL No.: MFCD00801010
Formule:
NaAlO₂ Poids moléculaire: 81.97 g/mol Point de fusion: 1800 Densité: 1.52 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00801010 Numéro CAS: 1302-42-7 EINECS: 215-100-1 UN: 2812 ADR: 8 III Indice Merck: 12,08715 |