Formaldéhyde 4% pour histologie, tamponné pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ400
(= 10% Formaline solution)
Formule:
CH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003274 Numéro CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 |
Résultats des tests de spécification
Boiling Point | 100 °C (1013 hPa) |
Density | 1.017 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.7 - 7.1 (H2O) |