Imprimer
Oxyde d'aluminium et de magnésium ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tétraoxyde de dialuminium et de magnésium
22950.22 22950.36 22950.PG
22950.22EA 63.9 EUR
22950.22 22950.36 22950.PG
Oxyde d'aluminium et de magnésium ≥99% (base métaux)
Oxyde d'aluminium et de magnésium
Purity: 99% CAS No.: 12068-51-8 Molecular Formula: MgAl2O4 Formula Weight: 142.26 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049475
Formule: Al₂MgO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049475
Numéro CAS: 12068-51-8
EINECS: 235-100-5