Imprimer
Oxyde d'aluminium et de lithium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dioxyde d'aluminium et de lithium
13412.18 13412.30 13412.A1
13412.18EA 129 EUR
13412.18 13412.30 13412.A1
Oxyde d'aluminium et de lithium
Oxyde d'aluminium et de lithium
CAS No.: 12003-67-7 Molecular Formula: LiAlO2 Formula Weight: 65.92 Physical Form: Powder Density: 2.62 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016172
Formule: AlLiO₂
Poids moléculaire: 65.92 g/mol
Densité: 2.62
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016172
Numéro CAS: 12003-67-7
EINECS: 234-434-9