Imprimer
Florisil® pour la chromatographie
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SC-4179-B005 SC-4179-S020
PROOSC-4179-B005EA 843 EUR
PROOSC-4179-B005 PROOSC-4179-S020
Florisil® pour la chromatographie
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1