Imprimer
Florisil® 60-100 mesh pour la chromatographie sur colonne
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
205450010 205452500 205455000 205450050
ACRO205450010EA 522 EUR
ACRO205450010 ACRO205452500 ACRO205455000 ACRO205450050
Florisil® 60-100 mesh pour la chromatographie sur colonne
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Particle size 6.9 % (140 mesh) typical