Imprimer
Florisil® 100-200 mesh pour la chromatographie sur colonne
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
205442500 205445000 205440050
ACRO205442500EA 197 EUR
ACRO205442500 ACRO205445000 ACRO205440050
Florisil® 100-200 mesh pour la chromatographie sur colonne
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Particle size 7.8 % (325 mesh)