Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 80 Å 99,99, spherical 2.2 µm APS HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
45797.03 45797.06
45797.03EA 93.2 EUR
45797.03 45797.06
Gel de silice, Pore dim.: 80 Å 99,99, spherical 2.2 µm APS HPLC
Gel de silice
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 470m2/g, P.V. 0.95cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4