Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 70 Å 99,99, spherical 5 µm APS HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
45809.06 45809.14
45809.06EA 165 EUR
45809.06 45809.14
Gel de silice, Pore dim.: 70 Å 99,99, spherical 5 µm APS HPLC
Gel de silice
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 500m2/g, P.V. 0.95cc/g Odour: Odourless pH: 5.5-8 MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4