Gel de silice, Pore size: 60 Å ≥99.99%, sphérique 10 µm APS pour la chromatographie préparative
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 650m2/g, P.V. 1.00cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formule:
SiO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |