Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 300 Å, sphérique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
44101.09 44101.18
44101.09EA 241 EUR
44101.09 44101.18
Gel de silice, Pore dim.: 300 Å, sphérique
Gel de silice
CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: 20 Micron APS, S.A. 100m2/g, P.V. 0.9cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4