Gel de silice, Pore dim.: 150 Å, pore large
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: -100+200 Mesh, S.A. 350-400m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography without applied pressure (gravity pulled)
Formule:
SiO₂ Poids moléculaire: 60.08 g/mol Point d'ébullition: 2230 Point de fusion: 1710 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |