Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 110 Å ≥99.99%, sphérique 1.6 µm APS pour HPLC/UHPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
45795.03 45795.06
45795.03EA 165 EUR
45795.03 45795.06
Gel de silice, Pore dim.: 110 Å ≥99.99%, sphérique 1.6 µm APS pour HPLC/UHPLC
Gel de silice
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 0.95cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4