Imprimer
Gel de silice, en grenailles -3/+8 mesh dessiccant
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44386.30 44386.A1 44386.A7
44386.30EA 43.8 EUR
44386.30 44386.A1 44386.A7
Gel de silice, en grenailles -3/+8 mesh dessiccant
Gel de silice
CAS No.: 7631-86-9 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16